AB2265
Anti-VPAC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type II receptor, vasoactive intestinal peptide/pituitary adenylate cyclase activating peptide receptor 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIPR1(7433)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ホルモン及び受容体
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPAC1 on 10 µg of SK-OV-3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
SK-OV-3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2265:
試験成績書(COA)