Merck
AB1526SP
Sigma-Aldrich
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
NGFbeta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
chicken, mouse, human, rat
以下との反応禁止
bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGF(4803)
関連するカテゴリー
特異性
神経成長因子β(NGF)ELISAによるリコンビナントヒトNT3、NT4およびBDNFとの交差反応性は1%未満です。
免疫原
唾液腺から精製したマウス神経成長因子β
アプリケーション
免疫組織染色:1~2 μg/mLで使用(提案プロトコルを参照)
イムノブロッティング:1~2 μg/mLで使用
生物活性の阻害:1~2 μg/mLで使用
生物活性:この抗体は、in vitroで、マウスNGFの生存および神経突起伸長作用、およびニワトリ後根神経節ニューロンを完全に阻害します。
ELISA:1~2 μg/mLで使用
in vivo動物試験には希釈せずに使用します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗神経成長因子β抗体は神経成長因子βの検出において、ELISA、WB、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経化学および神経栄養因子
関連事項
先発品:04-1119
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン PBSから凍結乾燥品保存剤不含500 μLの無菌蒸留水で溶解してください(1 mg/mL)。
保管および安定性
未希釈液として-20~-70℃で受領日から最長1年間保存できます。溶解後は、未希釈液として-20℃で最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。グリセロール(1:1)を添加することで、さらに安定します。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AB1526SP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of nerve growth factor is upregulated in the rat thymic epithelial cells during thymus regeneration following acute thymic involution.
Hee-Woo Lee, Sung-Min Kim, Na-Ri Shim, Soo-Kyung Bae, Il-Gun Jung, Jong-Young Kwak et al.
Regulatory Peptides null
Zhi-Hong Wen et al.
European journal of pain (London, England), 24(1), 209-222 (2019-09-09)
Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease, especially affecting the knee joint. Etoricoxib, a highly selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitor which can reduce postoperative pain after orthopaedic surgery. The aim of this study was to investigate the effects of oral
Iosif Pediaditakis et al.
Neuropharmacology, 111, 266-282 (2016-09-14)
Nerve growth factor (NGF) holds a pivotal role in brain development and maintenance, been also involved in the pathophysiology of neurodegenerative diseases. Here, we provide evidence that a novel C17-spiroepoxy steroid derivative, BNN27, specifically interacts with and activates the TrkA
Mariana Pehar et al.
Journal of neurochemistry, 89(2), 464-473 (2004-04-02)
Reactive astrocytes frequently surround degenerating motor neurons in patients and transgenic animal models of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). We report here that reactive astrocytes in the ventral spinal cord of transgenic ALS-mutant G93A superoxide dismutase (SOD) mice expressed nerve growth
Biochemical effects of antibodies against nerve growth factor on developing and differentiated sympathetic ganglia.
M Goedert et al.
Brain research, 148(1), 264-268 (1978-06-09)