安全性情報
AB1413-I
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-1β
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Interleukin-1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL-1beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
gerbil (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
gerbil ... Il1B(110551400)
hamster ... Il1B(100775079)
mouse ... Il1B(16176)
rat ... Il1B(24494)
詳細
インターロイキン-1ベータ(UniProt;別名IL-1 beta、IL-1b、IL-1beta)は海産種の持つIl1b遺伝子(Gene ID 16176)によってコード化されています。インターロイキン-1(IL-1)は、急性および慢性炎症の調節で中心的な役割を果たすサイトカインです。形態の異なる2種類のIL-1(IL-1,IL-1)は2つの異なる遺伝子から転写され、膜結合性IL-1タイプ1受容体(IL-1R1)を介して類似した、しかし一部は重複しない、生物学的効果を及ぼします。Il1a- およびIl1b-ノックアウトマウスを用いた研究にり、IL-1(IL-1ではない)は、抗体特異T-細胞の活性化を介してT-細胞依存性抗体生産に関与することが示されています。IL1R1の細胞外ドメインに結合したIL-1は、IL-1受容体アクセサリータンパク質の補充を促進することにより、それに続いてIL-1R1およびIL1-R2の細胞質ドメインを介して行なわれるシグナル伝達を促進します。IL-1タイプ2受容体(IL1R2)はシグナル伝達を開始する能力を持たず、デコイ受容体としてのみ機能します。IL-1 (sIL-1R)のための可溶性受容体は膜結合受容体のタンパク質分解的切断または選択的スプライシングによって作り出され、Il-1へ結合しようとする膜結合IL1Rと競合する天然阻害剤として機能します。マウスIL-1ベータはプロペプチド配列(a.a. 1-117)を有して生成されますが、この配列は翻訳後に取り除かれて成熟タンパク質(a.a. 118-269)が生成されます。
特異性
このウサギポリクロナール抗体は約17 kDaの成熟IL-1ベータと約30 kDaプロフォームIL-1ベータの両方を検出しました。これに対応するヒトIL-1ベータ配列に見られる相違点は免疫原におけるアミノ酸1個のみです。IL-1アルファに免疫原配列は見られません。
免疫原
成熟マウスおよびラットIL-1ベータ配列のC末端の半分のドメインに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このウサギポリクロナールAnti-Interleukin-1 Antibody(カタログ番号AB1413-I)はウェスタンブロッティングによるインターロイキン-1検出への使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットの2 µg/mLを使用して、マウス精巣組織およびLPS-stimulated RAW264.7細胞から調製したそれぞれ10 µgのライセート中の未成熟/成熟織IL-1betaを検出しました。
研究カテゴリー
炎症&免疫
品質
NIH/3T3細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:この抗体の2 µg/mLを使用して、10 µgのNIH/3T3細胞ライセート中のIL-1betaを検出しました。
ターゲットの説明
約17/30 kDa、実測。計算値:17.39/30.93 kDa(マウス成熟/プロフォーム)および17.32/30.64 kDa(ラット成熟/プロフォーム)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB1413
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1413-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaehyun Bae et al.
Scientific reports, 12(1), 13595-13595 (2022-08-11)
The α-glucosidase inhibitor (α-GI) delays the intestinal absorption of glucose, which reduces postprandial hepatic glucose intake. This mechanism is considered to be effective in treating non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Here, we investigated the effect of voglibose, an α-glucosidase inhibitor
Qianyu Zhang et al.
Frontiers in nutrition, 9, 854655-854655 (2022-07-16)
Radiological therapy/examination is the primary source of artificial radiation exposure in humans. While its application has contributed to major advances in disease diagnosis and treatment, ionizing radiation exposure is associated with ovarian damage. The use of natural products, either alone
Mohammad Harun-Or-Rashid et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 313-313 (2018-11-15)
Glaucoma is a chronic degenerative disease for which inflammation is considered to play a pivotal role in the pathogenesis and progression. In this study, we examined the impact of a ketogenic diet on the inflammation evident in glaucoma as a
Muhammad M Hossain et al.
Cells, 11(12) (2022-06-25)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and neuroinflammation are involved in the pathogenesis of many neurodegenerative disorders. Previously, we reported that exposure to pyrethroid insecticide deltamethrin causes hippocampal ER stress apoptosis, a reduction in neurogenesis, and learning deficits in adult male mice.