安全性情報
AB1286-I
Sigma-Aldrich
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
別名:
Protein IGO1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgY
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Monocarboxylate Transporter 1(MCT1)(別名:Solute carrier family 16 member 1 (SLC16A1))は、多数のモノカルボン酸(乳酸、ピルビン酸、ロイシン・バリン・イソロイシン由来分岐鎖オキソ酸など)およびケトン体(アセト酢酸、βヒドロキシ酪酸、酢酸)の細胞膜を介した迅速な輸送を媒介します。Monocarboxylate Transporter 1は、細胞膜にあり、正常細胞とがん細胞の両方で広く発現されています。Monocarboxylate Transporter 1は、乳酸輸送の症候性不全(SDLT)に関与しています。
特異性
この抗体は、Monocarboxylate Transporter 1のC末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C-末端
ラットMonocarboxylate Transporter 1のC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:2,500で使用、ラット骨格筋およびラット腎皮質組織を検出できます。
抗モノカルボン酸トランスポーター1抗体は、特定のニワトリを対象とする特異性の高いポリグリカン抗体です。MCT1を標的とし、ウェスタンブロッティングおよびIHC(パラフィン)において検証済み。&&
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
ラット脳膜組織ライセートにおいてウェスタンブロットで評価済み。)
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µg のラット脳膜組織ライセートにおいてラット脳膜組織ライセートを検出できます。
ターゲットの説明
バンドは、約44 kDaおよび約55 kDaの位置で確認されました。このタンパク質は、約~47 kDaの位置で確認されています(Sepponen, K., et al. (2003).Acta Physiol Scand.177(1):79-86.)。さらにこのタンパク質は、特定の細胞ライセートにおいて約55 kDaの位置で確認されていますが、2つの異なるバンドが約47 kDおよび約55 kDaの位置に現れているルーメンは例外です((Koho, N., et al. (2005).Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol.141(1):29-34.)。It is also known to be glycosylated (Carpenter, L., et al. (1996).Biochim Biophys Acta.1279(2):157-163)。
関連事項
先発品:AB1286
物理的形状
アフィニティー精製
精製ニワトリポリクローナルIgY、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳膜組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1286-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriel N Valbuena et al.
Molecular neurobiology, 53(4), 2222-2240 (2015-05-13)
Defects in energy metabolism are potential pathogenic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a rapidly fatal disease with no cure. The mechanisms through which this occurs remain elusive and their understanding may prove therapeutically useful. We used metabolomics and stable
Chongliang Zhong et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 10, 216-222 (2022-07-06)
Urea nitrogen secreted from blood to rumen is a crucial factor shaping the symbiotic relationship between host ruminants and their microbial populations. Passage of urea across rumen epithelia is facilitated by urea transporter B (UT-B), but the long-term regulation of
Nigel P Moore et al.
International journal of cell biology, 2016, 2084252-2084252 (2016-11-16)
The distribution of monocarboxylate transporter (MCT) isoforms 1 and 4, which mediate the plasmalemmal transport of l-lactic and pyruvic acids, has been identified in the placentae of rats and rabbits at different ages of gestation. Groups of three pregnant Sprague-Dawley
T T Yohe et al.
Journal of dairy science, 102(9), 8502-8512 (2019-07-08)
Diet is known to affect rumen growth and development. Calves fed an all-liquid diet have smaller and less developed rumens and a decreased ability to absorb volatile fatty acids (VFA) compared to calves fed both liquid and dry feed. However
Simon Andrews et al.
Nature communications, 14(1), 371-371 (2023-01-24)
DNA methylation is a repressive epigenetic modification that is essential for development, exemplified by the embryonic and perinatal lethality observed in mice lacking de novo DNA methyltransferases (DNMTs). Here we characterise the role for DNMT3A, 3B and 3L in gene