抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
ubiquitination (Lys119)
遺伝子情報
bovine ... H2Ax(531733)
dog ... H2Ax(489372)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
Immunoprecipitation Analysis: 5 µl from a representative lot immunoprecipitated Histone H2A.X in HeLa acid extract.
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X on 10 µg of HeLa acid extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa acid extract
その他情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB10029:
試験成績書(COA)