Merck
AAWP09000
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.8 µm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
4%
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • MF-Millipore®混合セルロースエステルメンブレンフィルターは、生物学的モニタリングおよび環境モニタリングに理想的です。
  • エチレンオキサイド、γ線照射、オートクレーブなどの滅菌法に適合します。
  • 白色フィルターは表面に格子付きのものをご用意しています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、湿潤剤の含有量が最小限で、水抽出可能物質の含有量は標準のMF-Milliporeフィルターよりも低レベルです。
アプリケーション
  • 空気モニタリング
  • 粒子モニタリング
  • 粒子除去
  • バイオアッセイ
  • マイクロプラスチック
特徴および利点
  • エチレンオキサイド、γ線照射、オートクレーブなどの滅菌法に適合します
  • 白色フィルターは表面に格子付きのものをご用意しています。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWP09000:
JBRAAWP09000:
試験成績書(COA)