主要文書
A008-M
Millipore
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit (5-port Holder TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S)
5-port Holder TC50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
stainless steel
品質水準
ニードルサイズ
2.0 mm
無菌性
sterile
製品種目
NovaSeptum®
メーカー/製品名
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
重量
0.5 kg
アプリケーション
sterile sampling
適合性
for use with 5-port Holder TC 50.5
詳細
Device Configuration: マルチサンプリング
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany