Key Documents
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
パラメーター
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
品質水準
テクニック
protein purification: suitable
L
1 m (3.3 ft)
面積
15.2 cm2 , cross-sectional
ベッド高
750-1000 mm
ベッド容積
1.140-1.520 L
直径
4.4 cm (1.7 in.)