Merck
96440500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
製品種目
Vantage
パラメーター
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
テクニック
protein purification: suitable
L
500 mm
面積
15 cm2 , cross-sectional
ベッド高
250-500 mm
ベッド容積
380-760 mL
直径
44-44.1 mm
法的情報
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany