Key Documents
96220500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
製品種目
Vantage
パラメーター
temp. range at 2-40 °C
テクニック
protein purification: suitable
L
50 cm (19.7 in.)