主要文書
96100010
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
直径
4.4 cm (1.7 in.)