Merck
9480-OP
Millipore
Polysorbate 20
OmniPur®
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
製品名
TWEEN® 20,
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
~1228
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
lightdark yellow
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Non-ionic detergent suited for solubilization of membrane proteins, enzymology, analytical, and diagnostic work, as well as chromatography and electrophoresis. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
非イオン界面活性剤です。
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
9480-1L:
9485-4L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4