安全性情報
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
別名:
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
由来生物
human
品質水準
ラベル
125Iodine labeled
フォーム
solid
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
アプリケーション
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物