Key Documents
87913001-M
Millipore
Vantage S2 Column VS 130 x 500 TPX-PP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
物質
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
TPX® flow cell
TPX® polymethylpentene column tube
aluminum bronze surface (external)
polypropylene bed support (15 µm)
polypropylene surface (external)
パラメーター
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
テクニック
protein purification: suitable
面積
125 cm2 , cross-sectional
ベッド高
0-455 mm , 545–1020 mm with extension tube
ベッド容積
0-5.7 L , 6.8–12.8 L with extension tube
直径
12.7 cm (5.0 in.)
5.0 in. (12.7 cm)
法的情報
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.