Merck
1.25157
Millipore
Eshmuno® CPX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 5 mL, prepacked column
別名:
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, 5ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
詳細
8 x 100mm ESHMUNO®
製品種目
Eshmuno®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
容量
5 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
50 μm
pH
7 ( in H2O)
キャパシティ
~120 mL, resin binding capacity
転移温度
flash point 35 °C
密度
1 g/cm3
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
分離法
cation exchange
保管温度
no temp limit
特徴および利点
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
包装
Plastic bag(s)
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C