安全性情報
8.57001
Sigma-Aldrich
Activator Reagent for DNA Synthesis
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
別名:
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
詳細
Pre-mixed ready-to-use Activator Reagent
  • 857001.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
引火点(℃)
2 °C - (Acetonitrile)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体