主要文書
8.53060
Sigma-Aldrich
Boc-Nle-OH . DCHA
Novabiochem®
別名:
Boc-Nle-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-L-norleucine dicyclohexylammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23N · C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
412.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
244-673-0
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N([C@@H](CCCC)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h11-13H,1-10H2;8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChI Key
BFEVJIUEBDZIJQ-WDBKTSHHSA-N
詳細
Standard building block for introduction of norleucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0106
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +8.5 - +11.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3