主要文書
8.53052
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Glu(OtBu)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-t.-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO6
CAS番号:
分子量:
303.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
102-105 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-10(16)8-7-9(11(17)18)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,17,18)/p-1/t9-/m0/s1
InChI Key
YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-M
詳細
Building block of introduction of N-terminal glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0051
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -10.5 - -8.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3