Merck
B2522
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OtBu
>98% (TLC)
別名:
Boc-L-グルタミン酸1-tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO6
CAS番号:
分子量:
303.35
Beilstein:
3653769
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Boc-Glu-OtBu,
アッセイ
>98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI Key
YMOYURYWGUWMFM-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Boc-Glu-OtBuは、グルタミン酸tert-ブチルエステル残基を含む特有のペプチドを産生するためのペプチド固相合成(SPPS)において使用されるN末端が保護されたアミノ酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2522-5G:
B2522-500MG:
B2522-BULK:
B2522-1G:
B2522-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(31), 27529-27535 (2019-07-11)
Characterizing over-expressed enzymes or biomarkers in living cells is critical for the molecular understanding of disease pathology and consequently for designing precision medicines. Herein, a "switch-on" probe is designed to selectively detect γ-glutamyl transpeptidase (GGT) in living cells via a
Jie Shi et al.
Chemical science, 8(9), 6188-6195 (2017-10-11)
As a sudden inflammation of the pancreas, acute pancreatitis presents severe complications and a high mortality rate, despite treatment. Lipase in serum serves as an essential biomarker of acute pancreatitis and even pancreatic cancer. Therefore, developing robust, convenient and sensitive
Wanyi Tai et al.
Biomaterials, 35(25), 7194-7203 (2014-05-31)
A graft copolymer with pendant drug segments can fold into nanostructures in a protein folding-like manner. The graft copolymer is constructed by directly polymerizing γ-camptothecin-glutamate N-carboxyanhydride (Glu(CPT)-NCA) on multiple sites of poly(ethylene glycol) (PEG)-based main chain via the ring open