主要文書
8.53021
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
別名:
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO5 · xC12H23N
CAS番号:
分子量:
261.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
161-164 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChI Key
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
詳細
This derivative is supplied as a DCHA-salt since the free acid is not crystalline.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0081
アナリシスノート
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3