Merck
8.52354
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-im-trityl-L-histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H35N3O4
CAS番号:
分子量:
633.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
Building block for introduction of N-α-methyl-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Product has poor solubility but does dissolve upon activation in NMP with HBTU/DIPEA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3