Merck
8.52327
Sigma-Aldrich
Fmoc-hLeu-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-hLeu-OH, Fmoc-homo-L-leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO4
CAS番号:
分子量:
367.44
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-12-20(21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI Key
UJOQOPBFLFQOJJ-FQEVSTJZSA-N
詳細
Standard building block for introduction of homoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2