Merck
8.52248
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-N-Me-Ala-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-D-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO4
CAS番号:
分子量:
325.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@H](C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChI Key
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-N-methyl-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-9002
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3