主要文書
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
別名:
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
110-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]C(=O)COc1ccc(cc1)CO
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
InChI Key
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
詳細
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
関連事項
Replaces: 01-60-0017
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3