主要文書
8.52215
Sigma-Aldrich
Fmoc-Isn-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Isn-OH, N-α-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, Fmoc-Inp-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
190 °C (External MSDS)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
aromatic amine
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N4(CCC(CC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
InChI Key
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of isonipecotic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1183
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3