主要文書
8.52134
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H39F5N4O7S
CAS番号:
分子量:
814.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)CCC\N=C(\N[S](=O)(=O)c2c(c3c(c(c2C)C)OC(C3)(C)C)C)/N)F)F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
InChI Key
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
詳細
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1544
アナリシスノート
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0% (a/a)
Purity (TLC (0003)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3