主要文書
8.52129
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H31F5N2O6
CAS番号:
分子量:
634.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
135-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C32H31F5N2O6/c1-32(2,3)45-30(41)38-15-9-8-14-22(29(40)44-28-26(36)24(34)23(33)25(35)27(28)37)39-31(42)43-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,38,41)(H,39,42)/t22-/m0/s1
InChI Key
HLNVSYQQDWNJRI-QFIPXVFZSA-N
詳細
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1511
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -16.0 - -13.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3