Key Documents
8.51056
Sigma-Aldrich
HOSu
Novabiochem®
別名:
HOSu, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide, NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO3
CAS番号:
分子量:
115.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
228-001-3
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI Key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reagent used for the synthesis of water-soluble active esters and as an additive to suppress enantiomerization during carbodiimide condensations [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
関連事項
Replaces: 01-62-0009
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3