Merck
8.51039
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
別名:
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO6 · xC12H23N
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
詳細
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
関連事項
Replaces: 01-63-0205
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3