安全性情報
8.43871
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
別名:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H6O2 · C2H4O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111042
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>230 °C
mp
>200 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1