安全性情報
8.21039
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
(Mw approx. 30000) for synthesis
別名:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111042
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
450 °C
有効性
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1