安全性情報
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
別名:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
転移温度
flash point 12 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1