主要文書
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
別名:
4-Nitrophenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO4
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
212-593-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.244 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2