安全性情報
8.41808
Sigma-Aldrich
1,2,6-Hexanetriol
for synthesis
別名:
1,2,6-Hexanetriol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O3
CAS番号:
分子量:
134.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-424-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
有効性
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
bp
178 °C/6.5 hPa
mp
-30 °C
転移温度
flash point 195 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI Key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2,6-Hexanetriol can be used as a reactant to synthesize:
  • Unsaturated alcohols via rhenium-catalyzed deoxydehydration.
  • Branched polyesters via melt polycondensation with dicarboxylic acids in the presence of tertrabutyl titanate as a catalyst.
  • Shape memory polymer foams with enhanced degradation resistance.
  • α-Hydroxyketones via catalytic selective oxidation of 1,2-diols.
  • Primary tosylates via dibutyltin oxide-catalyzed tosylation with tosyl chloride.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F
引火点(℃)
195 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体