安全性情報
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9BF4O
CAS番号:
分子量:
147.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
206-994-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI Key
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3