主要文書
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
別名:
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrO4
CAS番号:
分子量:
245.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-572-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
>300 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3