Key Documents
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NaO4S
CAS番号:
分子量:
265.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
259-416-8
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp
>300 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
InChI Key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3