Key Documents
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
別名:
Tetramethyl ammonium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3