安全性情報
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
別名:
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5F3O
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
206-945-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
bp
73-75 °C/11 hPa
mp
46-48 °C
転移温度
flash point 83 °C
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChI Key
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類