安全性情報
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
別名:
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
220-690-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.983 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体