主要文書
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
別名:
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
207-105-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
156-159 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
合成用
アプリケーション
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
アナリシスノート
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3