安全性情報
8.41077
Sigma-Aldrich
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
103 °C
有効性
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.58-12.42 % (v/v)
bp
66 °C/1013 hPa (THF)
転移温度
flash point -21.7 °C
密度
0.876 g/cm3 at 25 °C
アナリシスノート
Assay (by gasvolumetry): 0.8 - 1.2 mol/l
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.1 °F
引火点(℃)
-21.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体