主要文書
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
別名:
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5Cl5N
CAS番号:
分子量:
251.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
218-535-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-126 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
InChI Key
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3