安全性情報
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
別名:
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H39N
CAS番号:
分子量:
269.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-695-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<100 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥85.0% (GC)
フォーム
solid
有効性
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
132 °C/43 hPa
mp
50-52 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChI Key
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup