主要文書
8.41023
Sigma-Aldrich
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
別名:
2-Naphthoxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O3
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-380-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-157 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC(=O)O)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI Key
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3