product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, pkg of 100 g
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥95% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
不純物
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
損失
≤5%
pH
5-6
溶解性
water: soluble 40 mg/mL
微量陽イオン
0-50 μg/mg
その他の活性
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
保管温度
2-8°C
法的情報
免責事項
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840656:
840653:
840651:
840655:
84065:
試験成績書(COA)