安全性情報
8.40085
Sigma-Aldrich
(2-Ethoxyethyl) methacrylate
(stabilized) for synthesis
別名:
(2-Ethoxyethyl) methacrylate, Methacrylic acid 2-ethoxyethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
219-135-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
209 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
185 °C
転移温度
flash point 69.5 °C
溶解性
17.05 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
SFPNZPQIIAJXGL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体