安全性情報
8.40018
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
別名:
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11N
CAS番号:
分子量:
73.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
209-940-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
527 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
190 °C
有効性
606 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
36.5 °C/1013 hPa
mp
-140 °C
転移温度
flash point -45.5 °C
密度
0.675 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI Key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I