Key Documents
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
別名:
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H6Cl2N2Pt
CAS番号:
分子量:
300.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
239-733-8
NACRES:
NA.22
product name
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
品質水準
有効性
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
270 °C (decomposition)
溶解性
2.5 g/L
密度
3.7 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
850 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
InChI Key
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3