安全性情報
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
別名:
Acetamide, Acetic acid amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5NO
CAS番号:
分子量:
59.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-473-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.33 hPa ( 65 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
溶解性
2200 g/L
密度
1.159 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI Key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8223431000:
IN28223430500:
8223430100:
8223430000:
8223439999:
試験成績書(COA)